Learn More
2,4-dihidroxi-6-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736003 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736003 1 g Frasco de vidrio 1 g
10352193 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384280010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3749-51-7
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.13
Número MDL MFCD01860849
Clave InChI WKGSLYHMRQRARV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methylpyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methylpyridine, 4-hydroxy-6-methylpyridin-2 1h-one, 4-hydroxy-6-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-2,4-pyridinediol, 2-hydroxy-6-methyl-1h-pyridin-4-one, 2,4-dihydroxy-6-methyl-pyridine, 4-hydroxy-6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl
PubChem CID 54691419
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-metil-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC(=CC(=O)N1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dihydroxy-6-methylpyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación