Learn More
2,4-dihidroxi-6-metilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde |
| CAS | 487-69-4 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-2-6(10)3-8(11)7(5)4-9/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(O)c1C=O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dihidroxi-6-metilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 152.147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.047 |