Learn More
2,4-dihidroxi-5-metoxiacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydroxy-5-methoxyacetophenone |
| CAS | 7298-21-7 |
| Fórmula molecular | C9H10O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-ethanone, 1-(2,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2',4'-Dihydroxy-5'-methoxyacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-5(10)6-3-9(13-2)8(12)4-7(6)11/h3-4,11-12H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(C(=O)C)c(O)cc1O |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-dihidroxi-5-metoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0579 |