Learn More
2',4'-Dihidroxi-3'-metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449766 5 g 5 g
11459766 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20272.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10139-84-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
chemo selective benzylation of 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenone gave the 4-benzyloxy derivative. 4- Ethyl-6 methyl resorcinol was prepared by Clemmensen reduction of 4-dihydroxy-3- methylacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bencilación quimioselectiva de 2,4-dihidroxi-3-metilacetofenona dio el derivado de 4-benciloxi. El 4-etil-6-metil resorcinol se preparó por reducción de Clemmensen de 4-dihidroxi-3-metilacetofenona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10139-84-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00010817
Clave InChI KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl ethanone, 2',4'-dihydroxy-3'-methylacetophenone, 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl, acmc-20aocy, 1-acetyl-2,4-dihydroxy-3-methylbenzene, 2 ',4 '-dihydroxy-3 '-methylacetophenone, 1-2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl ethanone, 1-2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 592139
Nombre IUPAC 1-(2,4-Dihidroxi-3-metilfenil)etanona
SMILES CC1=C(C=CC(=C1O)C(=O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%