Learn More
2',4'-Dihidroxi-2-metoxichalcona, 97 %
Código de producto. 11481810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481810 5 g 5 g
11471810 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104236-78-4
Fórmula molecular C16H14O4
Peso molecular (g/mol) 270.284
Número MDL MFCD00076017
Clave InChI ODLVGCCGMXGMGZ-RMKNXTFCSA-N
Sinónimo 2',4'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2-propen-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl, acrylophenone, 2',4'-dihydroxy-3-o-methoxyphenyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 3-08-00-03711 beilstein handbook reference, 2/',4/'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2',4'-dihydroxy-2-2-methoxybenzylidene acetophenone, e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one
PubChem CID 6161915
Nombre IUPAC (E)-1-(2,4-dihidroxifenil)-3-(2-metoxifenil)prop-2-en-1-ona
SMILES COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dihydroxy-2-methoxychalcone
Punto de fusión 175°C to 178°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza 97%