Learn More
2',4'-Dihidroxi-2-metoxichalcona, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',4'-Dihydroxy-2-methoxychalcone |
| Punto de fusión | 175°C to 178°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.29 |
| Porcentaje de pureza | 97% |