Learn More
Ácido 2',4'-Dihidroxi-2-benzoilbenzoico, TRC
Código de producto. 30136566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136566 10 g 10 g
17961745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45175010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2513-33-9
Fórmula molecular C14 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 258.23
Sinónimo 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Sodium Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-(2,4-dihidroxibenzoilo)ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0528
Porcentaje de pureza >95%