Learn More
2,4-dihidro-5-metil-2-(4-metilfenil)-3H-pirazol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)-3H-Pyrazol-3-one |
| CAS | 86-92-0 |
| Fórmula molecular | C11H12N2O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-(p-Tolyl)-3-methylpyrazolone-5, 1-p-Tolyl-3-methyl-5-pyrazolone, 2,4-Dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)-3H-pyrazol-3-one, 3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-(p-tolyl)-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-3-5-10(6-4-8)13-11(14)7-9(2)12-13/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-(4-metilfenil)-4H-pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.095 |