Learn More
2,4-Dihidro-4-[4-[4-(4-metoxifenil)-1-piperazinil]fenil]-3H-1,2,4-triazol-3-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051771 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051771 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0258.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,4-Dihidro-4-[4-[4-(4-metoxifenil)-1-piperazinil]fenil]-3H-1,2,4-triazol-3-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 74853-07-9
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N5O2/c1-26-18-8-6-16(7-9-18)23-12-10-22(11-13-23)15-2-4-17(5-3-15)24-14-20-21-19(24)25/h2-9,14H,10-13H2,1H3,(H,21,25)
SMILES COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N4C=NNC4=O
Nombre IUPAC 4-[4-[4-(4-metoxifenil)piperazin-1-il]fenil]-1H-1,2,4-triazol-5-ona
Peso molecular (g/mol) 351.4
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1695 g/mol