Learn More
2,4-Dihidro-4-[4-[4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil]fenil]-3H-1,2,4-triazol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 79538-90-2 |
| Fórmula molecular | C18H19N5O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N5O2/c24-17-7-5-15(6-8-17)22-11-9-21(10-12-22)14-1-3-16(4-2-14)23-13-19-20-18(23)25/h1-8,13,24H,9-12H2,(H,20,25) |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N4C=NNC4=O |
| Peso molecular (g/mol) | 337.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1539 |