Learn More
2,4-Dihidro-4-[4-[4-(4-hidroxifenil]-1-piperazinil]fenil]-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 106461-41-0 |
| Fórmula molecular | C22 H27 N5 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, T 1330, 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4 |
| Nombre IUPAC | 2-butan-2-il-4-[4-[4-(4-hidroxifenil)piperazin-1-il]fenil]-1,2,4-triazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 393.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.2165 |