Learn More
2,4-Dihidro-[1,2,4]triazola-3-tión, TRC
Código de producto. 30377805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377805 500 mg -
30375501 2.5 g -
30374140 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679075500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-31-5
Fórmula molecular C2H3N3S
Peso molecular (g/mol) 101.13
SMILES S=C1NC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0048