Learn More
2,4-Difluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446416 25 g 25 g
11426416 1 g 1 g
11436416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24726.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1996-44-7
Fórmula molecular C6H4F2S
Peso molecular (g/mol) 146.155
Número MDL MFCD00203477
Clave InChI BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorothiophenol, 2,4-difluorobenzene-1-thiol, 2,4-difluoro thiophenol, benzenethiol, 2,4-difluoro, 2,4-difluorothiophenol technical, 2,4-difluorobenzenet, pubchem2875, acmc-1bpsf, 2,4-difluoro-benzenethiol
PubChem CID 2737073
Nombre IUPAC 2,4-difluorobencenotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorothiophenol
Densidad 1.29
Punto de ebullición 52°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.5225
Cantidad 25 g
Número UN UN1228
Beilstein 2516728
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.16
Porcentaje de pureza 97%