Learn More
2',4'-Difluoropropiofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10033480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10033480 10 g Frasco de vidrio 10 GR
1 options
Código de producto. 10033480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 290680100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 4'-Difluoropropiophenone
Nombre de nota 98%
CAS 85068-30-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1930g/mL
Punto de ebullición 51.0°C to 52.0°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H8F2O
Índice de refracción 1.4835 to 1.4855
Número MDL MFCD00015507
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.193
Sinónimo 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.,soluble in most common organic solvents
Clave InChI UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 170.16
PubChem CID 123586
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',4'-Difluoropropiophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.