Learn More
2',4'-Difluoropropiofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459902 100 g 100 g
11439902 5 g 5 g
11449902 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459902 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12032.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85068-30-0
Fórmula molecular C9H8F2O
Peso molecular (g/mol) 170.16
Número MDL MFCD00015507
Clave InChI UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
PubChem CID 123586
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Difluoropropiophenone
Densidad 1.193
Punto de ebullición 51°C to 52°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 100 g
Beilstein 7633370
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 98%