Learn More
Clorhidrato de 2,4-difluorofenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468970 100 g 100 g
11444330 5 g 5 g
11458970 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11625.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51523-79-6 | C6H6F2N2 | 144.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51523-79-6
Fórmula molecular C6H6F2N2
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00013383
Clave InChI RLZUIPTYDYCNQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine hcl, 2,4-difluorohydrazinobenzene hydrochloride, 1-2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2,4-difluorophenyl-, monohydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine, chloride, pubchem3498, pubchem20774
PubChem CID 2733301
Nombre IUPAC (2,4-difluorofenil)hidracina; clorhidrato
SMILES NNC1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 5411448
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 98%