Learn More
2,4-Difluorofenilglioxal hidrato, 95 %, base de peso seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399126 1 g 1 g
11309136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20266.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79784-36-4 | C8H4F2O2 | 170.12 g/mol
Used in the synthesis of biologically active 1,2,4-triazine derivatives. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de derivados biológicamente activos de 1,2,4-triazina. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79784-36-4
Fórmula molecular C8H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD04038287
Clave InChI AZBQYELTMQNVST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, benzeneacetaldehyde,2,4-difluoro-a-oxo, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate, 2-2,4-bis fluoranyl phenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 2782300
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)-2-oxoacetaldehído; hidrato
SMILES FC1=CC(F)=C(C=C1)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 51°C to 54°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Beilstein 4387465
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%