Learn More
Ácido 2,4-difluorofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluorophenylboronic Acid |
| CAS | 144025-03-6 |
| Fórmula molecular | C6H5BF2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | B-(2,4-Difluorophenyl)boronic Acid, 2,4-Difluorobenzeneboronic Acid, 2,4-Difluorophenyl-1-boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BF2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(F)cc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 157.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0351 |