Learn More
2,4-Difluorofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10651875 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10651875 1 g Frasco de vidrio 1 g
10341113 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10651875 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 274682-91-6 | C9H8F2O | 170.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274682-91-6
Fórmula molecular C9H8F2O
Peso molecular (g/mol) 170.16
Número MDL MFCD02258866
Clave InChI XVHHDTNIOCSTLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4-difluorophenyl propan-2-one, 2,4-difluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-difluorophenyl propanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-propanone, 1-2,4-difluoro-phenyl-propane-2-one
PubChem CID 2734881
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Difluorophenylacetone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (F)2C6H3CH2COCH3
Índice de refracción 1.4770 to 1.4790
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Difluorophenylacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.