Learn More
(2,4-difluorofenil)hidrazina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30382068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382068 5 g
30372329 1 g
30382227 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4482405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40594-30-7
Fórmula molecular C6H6F2N2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 144.12
Sinónimo 1-(2,4-Difluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 2,4-Difluorophenylhydrazine Hydrochloride
SMILES Cl.NNc1ccc(F)cc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,4-difluorophenyl)hydrazine Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6F2N2/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4/h1-3,10H,9H2