Learn More
Ácido (2,4-difluorofenoxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,4-Difluorophenoxy)acetic acid |
| CAS | 399-44-0 |
| Fórmula molecular | C8H6F2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccc(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,4-difluorofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 188.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0285 |