Learn More
2,4-Difluorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497936 10 g 10 g
11407946 50 g 50 g
11417946 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14044.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-27-1 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-27-1
Fórmula molecular C6H4F2O
Peso molecular (g/mol) 130.09
Número MDL MFCD00009715
Clave InChI NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123051
Nombre IUPAC 2,4-difluorofenol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorophenol
Punto de fusión 21°C to 24°C
Punto de ebullición 52°C to 54°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 10 g
Número UN UN2921
Beilstein 1934803
Sinónimo phenol, 2,4-difluoro, 2.4-difluorophenol, 2,4difluorophenol, 2,4-diflurophenol, 2 4-difluorophenol, 2,4 difluorophenol, 2, 4 difluorophenol, 2,4 difluoro phenol, 2,4-di-fluorophenol, 2,4-difluoro phenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09
Porcentaje de pureza ≥98%