Learn More
2-[4-(Difluorometoxi)-3-fluorofenil]ácido acético, TRC
Código de producto. 30374076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374076 50 mg
30373297 100 mg
30381087 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44523050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261851-55-1
Fórmula molecular C9H7O3F3
Peso molecular (g/mol) 220.14
SMILES OC(=O)Cc1ccc(OC(F)F)c(F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Difluoromethoxy)-3-fluorophenyl]acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7F3O3/c10-6-3-5(4-8(13)14)1-2-7(6)15-9(11)12/h1-3,9H,4H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0347