Learn More
2,4-Difluoroiodobenzene, 99+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10399240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10399240 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Código de producto. 10399240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269780100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Difluoroiodobenzene
CAS 2265-93-2
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 2.0000g/mL
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3F2I
Índice de refracción 1.5570 to 1.559
Número MDL MFCD00040151
Cantidad 10 g
Gravedad específica 2
Sinónimo 2,4-difluoroiodobenzene, 1,3-difluoro-4-iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodobenze, benzene, 2,4-difluoro-1-iodo, 2,4-difluoro iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodo-benzene, pubchem3463, 2,4-difluoro-iodobenzene, acmc-1cq0v, intermediates-zcf02607
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Clave InChI YKLDMAPEGQYZRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(I)C(F)=C1
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-1-yodobenzeno
Peso molecular (g/mol) 239.99
PubChem CID 137519
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.98
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.