Learn More
2,4-Difluorobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluorobiphenyl |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0594 |