Learn More
2,4-Difluorobifenilo, TRC
Código de producto. 30369554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369554 1 g
30386335 250 mg
30375216 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4475381G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37847-52-2
Fórmula molecular C12H8F2
Peso molecular (g/mol) 190.18
Sinónimo 2,4-Difluoro-1,1'-biphenyl, 2,4-Difluoro-1-phenylbenzene, 2,4-Difluorobiphenyl
SMILES Fc1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobiphenyl
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0594