Learn More
2',4'-Difluorobifenil-4-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2',4'-Difluorobiphenyl-4-ol |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8F2O/c13-9-3-6-11(12(14)7-9)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7,15H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0543 |