Learn More
2',4'-Difluorobifenil-4-ol, TRC
Código de producto. 30373285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373285 100 mg
30377687 1 g
30385773 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD447370100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59089-68-8
Fórmula molecular C12H8F2O
Peso molecular (g/mol) 206.19
Sinónimo 2',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-ol, 2,4-Difluoro-4'-hydroxybiphenyl, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl, 4-(2,4-Difluorophenyl)phenol, Diflunisal EP Impurity B
SMILES Oc1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Difluorobiphenyl-4-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8F2O/c13-9-3-6-11(12(14)7-9)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0543