Código de producto. 10044772
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10044772
5 g
Frasco de vidrio
5 g
10359500
1 g
Frasco de vidrio
1 g
10177993
25 g
Frasco de vidrio
25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10044772
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
305660050
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026Inicie sesión para ver el stock
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 72235-52-0 | C7 H7 F2 N | 143.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS
72235-52-0
Fórmula molecular
C7 H7 F2 N
Peso molecular (g/mol)
143.14
Número MDL
MFCD00010142
Clave InChI
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID
2733244
Nombre IUPAC
(2,4-difluorofenil)metanamina
SMILES
C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
2, 4-Difluorobenzylamine
% mín. CAS
97.5
% máx. CAS
100.0
Color
De incoloro a amarillo
Densidad
1.2000g/mL
Punto de ebullición
82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación
68°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
97.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
F2 C6 H3 CH2 NH2
Índice de refracción
1.4900 to 1.493
Cantidad
5 g
Gravedad específica
1.2
Formula Weight (peso de la fórmula)
143.14
Porcentaje de pureza
98%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .