Learn More
Cloruro de 2,4-difluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346879 5 g 5 g
11356879 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26783.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-07-3
Fórmula molecular C7H5ClF2
Peso molecular (g/mol) 162.56
Número MDL MFCD01090988
Clave InChI XPGHWBDZNQUUQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylchloride, 2,4-difluoro-benzyl chloride, alpha-chloro-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2,4-difluoro, 2, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem4912, 1-chloromethyl-2,4-difluoro-benzene, ksc588m7l
PubChem CID 2736948
Nombre IUPAC 1-(chloromethyl)-2,4-difluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(CCl)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzyl chloride
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.57
Porcentaje de pureza 97%