Learn More
2,4-bromuro de difluorobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422238 5 g 5 g
11432238 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15213.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23915-07-3 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23915-07-3
Fórmula molecular C7H5BrF2
Peso molecular (g/mol) 207.018
Número MDL MFCD00011649
Clave InChI IBLMYGXJKQIGSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2,4-difluoro, 2,4-difluoro benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluoro-benzene, 2-chloromethyl quinoline hcl salt, fr cf d1e, pubchem4911
PubChem CID 90297
Nombre IUPAC 1-(Bromometil)-2,4-difluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzyl bromide
Densidad 1.613
Punto de ebullición 42°C to 43°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 4177539
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza ≥98%