Learn More
Impureza de 2,4-Difluorobenzoilo Risperidona, TRC
Código de producto. 17961925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961925 10 mg 10 miligramos
17924545 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44571510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158697-67-7
Fórmula molecular C23 H27 F2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 415.48
Sinónimo 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-, 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidino]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. H (EP), Risperidone Difluoroketone
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(2,4-difluorobenzoilo)piperidina-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiridino[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27F2N3O2/c1-15-18(23(30)28-10-3-2-4-21(28)26-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22(29)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.2071