Learn More
Cloruro de 2,4-difluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489036 5 g 5 g
11499036 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17920.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72482-64-5 | C7H3ClF2O | 176.55 g/mol
2,4-Difluorobenzoyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4-difluorobencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72482-64-5
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Peso molecular (g/mol) 176.55
Número MDL MFCD00000658
Clave InChI JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 588081
Nombre IUPAC Cloruro de 2,4-difluorobenzoílo
SMILES FC1=CC=C(C(Cl)=O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzoyl chloride
Densidad 1.437
Punto de ebullición 96°C to 98°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.5145
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 4800566
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2,4-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4-difluoro, benzoyl chloride,2,4-difluoro, acmc-1bfet, 2,4difluorobenzoylchloride, 2,4-difluorobezoyl chloride, 2,4 difluorobenzoyl chloride, 2,4-difluoro benzoylchloride, 2,4-difluoro-benzoylchloride, 2,4-difluoro-benzoyl chloride
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza 98%