Learn More
Ácido 2,4-difluorobenzoico-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-trideuterio-4,6-difluorobenzoic acid |
| CAS | 1219804-63-3 |
| Fórmula molecular | C7 2H3 H F2 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c(F)c([2 H])c1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5-trideuterio-4,6-difluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.121 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.037 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |