Learn More
Ácido 2,4-Difluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30136505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136505 50 g 50 g
30134427 25 g 25 g
30012538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44571050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1583-58-0
Fórmula molecular C7 H4 F2 O2
Peso molecular (g/mol) 158.1
Sinónimo 2,4-Difluorobenzoic acid, NSC 10312
Nombre IUPAC ácido 2,4-difluorobenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(F)cc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzoic acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0179