Learn More
Ácido 2,4-difluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425423 25 g 25 g
11415423 5 g 5 g
11435423 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13403.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1583-58-0 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1583-58-0
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00011670
Clave InChI NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dfba, benzoic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorobenzoicacid, 2,4-difluoro-benzoic acid, zlchem 472, pubchem1336, acmc-1brgf, 2,4-difluorbenzoic acid, 2,4-difluorobezoic acid, 2 4-difluorobenzoic acid
PubChem CID 74102
Nombre IUPAC ácido 2,4-difluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzoic acid
Punto de fusión 186°C to 190°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 973355
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 98%