Learn More
2,4'-Difluorobenzhidrol, TRC
Código de producto. 30376803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376803 25 g
30385095 2.5 g
30387749 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44544525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153877-53-3
Fórmula molecular C13 H10 F2 O
Peso molecular (g/mol) 220.215
Sinónimo 2-Fluoro-alpha-(4-fluorophenyl)-benzenemethanol, (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanol
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)-(4-fluorofenil)metanol
SMILES OC(c1ccc(F)cc1)c2ccccc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-Difluorobenzhydrol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10F2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8,13,16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.07