Learn More
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551472 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551472 1 g Frasco de vidrio 1 g
10313632 5 g Frasco de vidrio 5 g
10453405 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10551472
Marca: Thermo Scientific Acros 357490010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 13918-92-8 | C6H3ClF2O2S | 212.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13918-92-8
Fórmula molecular C6H3ClF2O2S
Peso molecular (g/mol) 212.6
Número MDL MFCD00042481
Clave InChI FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
PubChem CID 2734273
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5810g/mL
Punto de ebullición 101°C to 102°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (F)2C6H3SO2Cl
Índice de refracción 1.5187
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.581
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.