Learn More
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497586 5 g 5 g
11407596 25 g 25 g
11417596 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14639.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13918-92-8 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13918-92-8
Fórmula molecular C6H3ClF2O2S
Peso molecular (g/mol) 212.595
Número MDL MFCD00042481
Clave InChI FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
PubChem CID 2734273
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.581
Punto de ebullición 236°C to 237°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5187
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2970373
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 98%