Learn More
2,4-Difluorobencenosulfonamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491668 5 g 5 g
15401678 250 mg 250 miligramos
15481668 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55437.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13656-60-5 | Molecular Formula: C6H5F2NO2S | Molecular Weight: 193.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13656-60-5
Fórmula molecular C6H5F2NO2S
Peso molecular (g/mol) 193.168
Número MDL MFCD01320743
Clave InChI PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 574964
Nombre IUPAC 2,4-difluorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,4-difluoro, benzenesulfonamide,2,4-difluoro, buttpark 23\07-80, 2,4-difluoro-1-benzenesulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulfoneamide, pubchem11764, enamine_001177, acmc-1c82s
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.17
Porcentaje de pureza 96%