Learn More
Ácido 2,4-Difluorobenzeneacético, TRC
Código de producto. 30383849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383849 1 g
30374313 25 g
30382994 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4454051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81228-09-3
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.13
Sinónimo 2,4-Difluorophenylacetic Acid, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,4-difluorofenil)acético
SMILES OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzeneacetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0336