Learn More
2,4-Difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10757393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10757393 5 g Frasco de vidrio 5 g
10097342 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10757393 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1550-35-2
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00010326
Clave InChI WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
Nombre IUPAC 2,4-difluorobenzaldehído
SMILES FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Difluorobenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2900g/mL
Punto de ebullición 65.0°C to 66.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3CHO
Índice de refracción 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.29
Sinónimo 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido