Learn More
2,4-Difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408916 5 g 5 g
11418916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17052.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1550-35-2
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00010326
Clave InChI WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
Nombre IUPAC 2,4-difluorobenzaldehído
SMILES FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzaldehyde
Punto de fusión 2°C to 3°C
Densidad 1.299
Punto de ebullición 65°C to 66°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 5 g
Número UN UN1989
Beilstein 2243422
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 98%