Learn More
2,4-Difluoro-alfa-(1H-1,2,4-triazolil)acetofenona, TRC
Código de producto. 30136286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136286 250 g 250 g
30132808 5 g 5 g
17939454 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445885250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86404-63-9
Fórmula molecular C10 H7 F2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 223.18
Sinónimo Ethanone, 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(4H-1,3,4-triazol-4-yl)ethan-1-one, 2',4'-Difluoro-2-(1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, UK 51060, Voriconazole Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanona
SMILES Fc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0557