Learn More
2,4-difluoro-alfa-(1H-1,2,4-triazolil)acetofenona-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluoro-alpha-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone-d2 |
| CAS | 1124197-63-2 |
| Fórmula molecular | C10H5D2F2N3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-ethanone-d2, 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2/i4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)c1ccc(F)cc1F)n2cncn2 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-1-(2,4-difluorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 225.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0683 |