Learn More
Ácido (2,4-difluoro-6-metoxifenil)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,4-Difluoro-6-methoxyphenyl)boronic Acid |
| CAS | 1808997-86-5 |
| Fórmula molecular | C7H7BF2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | B-(2,4-Difluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BF2O3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(F)cc(F)c1B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2,4-difluoro-6-metoxifenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 187.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0456 |