Learn More
2,4-Difluoro-5-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444757 5 g 5 g
15454757 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32081.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 113512-57-5 | C6H3F2NO3 | 175.091 g/mol
2,4-Difluoro-5-nitrophenol may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-difluoro-5-nitrofenol se puede utilizar en la síntesis química.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua, pero fácilmente soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113512-57-5
Fórmula molecular C6H3F2NO3
Peso molecular (g/mol) 175.091
Número MDL MFCD08443942
Clave InChI SMRYCTJAGPDVEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluoro-5-nitrobenzenol, phenol, 2,4-difluoro-5-nitro, difluoronitrobenzenol, acmc-209wyr, 2,4-difluoro-5-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 10921024
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-5-nitrofenol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Punto de fusión 112°C to 120°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water but readily soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.09
Porcentaje de pureza 98%