Learn More
Ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455367 25 g 25 g
15435367 1 g 1 g
15445367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32617.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153775-33-8 | C7H2F2NO4 | 202.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153775-33-8
Fórmula molecular C7H2F2NO4
Peso molecular (g/mol) 202.09
Número MDL MFCD04115713
Clave InChI MDFSGDMPHMKKGB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2782822
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-5-nitrobenzoato
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=C(F)C=C1F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 125°C to 133°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,4-difluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-nitro, benzoic acid,2,4-difluoro-5-nitro, 2,4-difluoro-5-nitro-benzoic acid, acmc-209d9v, ksc527s6t, 2,4-difluoro-5-nitrobenzoicacid, buttpark 156\01-93
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1
Porcentaje de pureza 97%