Learn More
Ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445367 5 g 5 g
15435367 1 g 1 g
15455367 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15445367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32617.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 153775-33-8 | C7H2F2NO4 | 202.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153775-33-8
Fórmula molecular C7H2F2NO4
Peso molecular (g/mol) 202.09
Número MDL MFCD04115713
Clave InChI MDFSGDMPHMKKGB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2782822
Nombre IUPAC 2,4-difluoro-5-nitrobenzoato
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=C(F)C=C1F)[N+]([O-])=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 125°C to 133°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-difluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-nitro, benzoic acid,2,4-difluoro-5-nitro, 2,4-difluoro-5-nitro-benzoic acid, acmc-209d9v, ksc527s6t, 2,4-difluoro-5-nitrobenzoicacid, buttpark 156\01-93
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.