Learn More
2,4-Difluoro-5-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepina-3-il}anilina, TRC
Código de producto. 30370944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30370944 50 mg 50 miligramos
30374610 500 mg -
30370960 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45932350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941166-01-4
Fórmula molecular C13H14N4F2
Peso molecular (g/mol) 264.27
SMILES Nc1cc(c(F)cc1F)c2nnc3CCCCCn23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoro-5-(5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)aniline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14F2N4/c14-9-7-10(15)11(16)6-8(9)13-18-17-12-4-2-1-3-5-19(12)13/h6-7H,1-5,16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1187